nginx
Work Gloves
Arbeitshandschuhe
Handschuhe für den Schutz vor einer Vielzahl von Labor-, kontrollierten Umgebungs-, allgemeinen oder industriellen Bedingungen. Die aus Baumwolle, Leder, Nitril, Neopren oder Vinyl hergestellten schnitt- und abriebfesten Materialien entsprechen den Industrienormen und -anforderungen. Einzelheiten zur Einhaltung von Vorschriften sind auf der Ebene der einzelnen Produkte erhältlich.
AUSGEWÄHLT
Ansell HyFlex™ 11-600W Weiße Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Die Polyurethanbeschichtung der Handfläche verbessert das Tastempfinden, während die weiße Farbpalette für saubere Anwendungen nützlich ist.
      Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
      HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
      Ansell HyFlex™ 11-818 Ultraleichte Mehrzweckhandschuhe mit Fortix™ Nitrilbeschichtung
      Fortix™-Beschichtung für verbesserte Griffigkeit bei trockenen Bedingungen
      Hohe Abriebfestigkeit mit einer Schaumnitrilbeschichtung, die 20 % atmungsaktiver ist als frühere Formulierungen - für kühlere, trockenere Hände.
      Ansell HyFlex™ 11-818 Ultralight Multi-Purpose Gloves with Fortix™ Nitrile Coating
      VERBESSERTER GRIFF
      uvex ProfiErgo ENB 20 Nitril-beschichtete Montagehandschuhe
      Mit spezieller NBR-Beschichtung, die öl- und fettbeständig ist, und Touchscreen-kompatibel
      Verbesserte Griffeigenschaften in feuchten, nassen und öligen Bereichen. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Kontrollarbeiten und Wartung. 
      uvex ProfiErgo ENB 20 Nitrile-Coated Assembly Gloves
      Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
      Häufig gestellte Fragen
      Abriebfestigkeit
      EN 388 Standard (Europäische Norm)
      • Level 1: 100 Zyklen
      • Level 2: 500 Zyklen
      • Level 3: 2000 Zyklen
      • Level 4: 8000 Zyklen
      Schnittfestigkeit
      EN 388 Standard (Europäische Norm)
      • Level 1: Index von 1,2 bis 2,4
      • Level 2: Index von 2,5 bis 4,9
      • Level 3: Index von 5,0 bis 9,9
      • Level 4: Index von 10,0 bis 14,9
      • Level 5: Index von 15,0 oder höher
      ANSI/ISEA 105 Standard (Amerikanische Norm)
      • Level A1: 200 bis 499 Gramm
      • Level A2: 500 bis 999 Gramm
      • Level A3: 1000 bis 1499 Gramm
      • Level A4: 1500 bis 2199 Gramm
      • Level A5: 2200 bis 2999 Gramm
      • Level A6: 3000 bis 3999 Gramm
      • Level A7: 4000 bis 4999 Gramm
      • Level A8: 5000 bis 5999 Gramm
      • Level A9: 6000 Gramm oder mehr
      Jede Norm verwendet unterschiedliche Methoden und Skalen zur Messung der Schutzstufen, daher ist es wichtig, sich auf die spezifische Norm zu beziehen, wenn die Eignung von Handschuhen für bestimmte Aufgaben bewertet wird.
      Die geeigneten Schnitt- und Abriebfestigkeitsniveaus für Arbeitshandschuhe hängen von den spezifischen Gefahren und Aufgaben ab, die in verschiedenen Arbeitsbereichen auftreten. Hier sind einige allgemeine Richtlinien für verschiedene Arbeitsumgebungen:
      • Leichte Arbeit: wie allgemeine Handhabung, leichte Montage und Verpackung
      - Empfohlenes Abriebniveau: 1-2 (EN 388)
      - Empfohlenes Schnittniveau: A1-A2 (ANSI), 1-2 (EN 388)
      • Mittlere Arbeit: wie Bauwesen, Metallverarbeitung und Automobilarbeit
      - Empfohlenes Abriebniveau: 2-3 (EN 388)
      - Empfohlenes Schnittniveau: A2-A3 (ANSI), 2-3 (EN 388)
      • Schwere Arbeit: wie Glasverarbeitung, Blechbearbeitung und schwere Bauarbeiten
      - Empfohlenes Abriebniveau: 3-4 (EN 388)
      - Empfohlenes Schnittniveau: A4-A5 (ANSI), 4-5 (EN 388)
      • Extrem schwere Arbeit: wie scharfe Metallverarbeitung, schwere Glasverarbeitung und Schneidarbeiten
      - Empfohlenes Abriebniveau: 4 (EN 388)
      - Empfohlenes Schnittniveau: A6-A9 (ANSI), 5 (EN 388)
      Spezifische Empfehlungen
      • Allgemeine Handhabung und leichte Montage
      - Abriebniveau: 1-2
      - Schnittniveau: A1-A2 (ANSI), 1-2 (EN 388)
      • Bauarbeiten und Tischlerei
      - Abriebniveau: 2-3
      - Schnittniveau: A2-A3 (ANSI), 2-3 (EN 388)
      • Automobil- und Metallverarbeitung
      - Abriebniveau: 3
      - Schnittniveau: A3-A4 (ANSI), 3-4 (EN 388)
      • Glasverarbeitung und scharfe Objekte
      - Abriebniveau: 4
      - Schnittniveau: A5-A6 (ANSI), 4-5 (EN 388)
      • Schwere Bauarbeiten und Abriss
      - Abriebniveau: 4
      - Schnittniveau: A4-A5 (ANSI), 4-5 (EN 388)
      • Lebensmittelverarbeitung und Fleischverarbeitung
      - Abriebniveau: 3-4
      - Schnittniveau: A5-A6 (ANSI), 4-5 (EN 388)
      Berücksichtigen Sie immer die spezifischen Risiken und Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung bei der Auswahl von Handschuhen. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass die Handschuhe gut passen und die notwendige Fingerfertigkeit und den Komfort für die anstehenden Aufgaben bieten.
      Bei der Auswahl von Arbeitshandschuhen sollten Sie die folgenden fünf Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie ausreichenden Schutz, Komfort und Funktionalität bieten:
      1. Schutz vor Gefahren
      • Schnittfestigkeit: Wählen Sie Handschuhe mit geeigneten Schnittfestigkeitsstufen basierend auf der Aufgabe. Zum Beispiel höhere Schnittfestigkeit für den Umgang mit scharfen Gegenständen
      • Abriebfestigkeit: Wählen Sie Handschuhe mit geeigneter Abriebfestigkeit für die Arbeitsumgebung, unter Berücksichtigung der Häufigkeit und Schwere des Kontakts mit rauen Oberflächen
      • Beständigkeit gegen Chemikalien: Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe gegen alle Chemikalien beständig sind, denen Sie möglicherweise begegnen, wie Öle, Lösungsmittel oder Säuren
      • Stoßschutz: Suchen Sie nach Handschuhen mit verstärkten Bereichen oder Polsterungen, um gegen Stöße oder Quetschverletzungen zu schützen
      2. Komfort und Passform
      • Größe: Handschuhe sollten gut passen und einen engen, aber bequemen Sitz bieten, um die Fingerfertigkeit zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern
      • Material: Wählen Sie Materialien, die für längeres Tragen bequem sind, wie atmungsaktive Stoffe für heiße Umgebungen oder isolierte Materialien für kalte Bedingungen
      • Flexibilität: Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe ausreichend Bewegung und Fingerfertigkeit für spezifische Aufgaben ermöglichen
      3. Haltbarkeit
      • Qualität: Wählen Sie Handschuhe aus hochwertigen Materialien, die den Strapazen der Arbeitsumgebung standhalten und langanhaltenden Schutz bieten
      • Konstruktion: Suchen Sie nach gut konstruierten Handschuhen mit verstärkten Nähten und haltbaren Stichen, um sicherzustellen, dass sie im Laufe der Zeit halten
      4. Anforderungen an spezifische Aufgaben
      • Griff: Wählen Sie Handschuhe mit strukturierten Oberflächen oder Beschichtungen, um den Griff zu verbessern, insbesondere beim Umgang mit rutschigen oder kleinen Gegenständen
      • Kompatibilität mit Touchscreens: Wenn Sie Touchscreen-Geräte bedienen müssen, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe kompatibel sind
      • Spezialfunktionen: Berücksichtigen Sie alle zusätzlichen Funktionen, die für spezifische Aufgaben erforderlich sind, wie Hitzebeständigkeit, Wasserdichtigkeit oder antistatische Eigenschaften
      5. Konformität und Standards
      • Sicherheitsstandards: Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe den relevanten Sicherheitsstandards und Zertifizierungen entsprechen, wie EN 388 für mechanische Risiken oder ANSI/ISEA 105 für Schnittfestigkeit
      • Branchenspezifische Anforderungen: Überprüfen Sie, ob die Handschuhe den branchenspezifischen Vorschriften und Richtlinien entsprechen, wie z.B. den Lebensmittelsicherheitsstandards für Lebensmittelhandschuhe
      Durch sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie die geeigneten Arbeitshandschuhe auswählen, die optimalen Schutz, Komfort und Funktionalität für Ihre spezifischen Bedürfnisse bieten.
      Ressourcen und verwandte Informationen
      Sicherheit geht vor... und zwar schnell
      Sicherheit beginnt hier - hier finden Sie Informationen zu Hand-, Augen-, Gesichts- und Gehörschutz sowie zu einer Reihe anderer Sicherheitsartikel.
      Safety First... and Fast
      Serie Anwendungen und Lösungen: Broschüre Sicherheit
      Hier finden Sie Informationen über verschiedene Sicherheitsprodukte - von PSA über Desinfektionsmittel, Wischtücher und Gefahrenkennzeichnungen bis hin zu Sicherheitslagerung und Arbeitskleidung für die Instandhaltung.
      Applications and Solutions Series: Safety Brochure
      Auswahl, Anpassung und Wartung von PSA
      Hier finden Sie Informationen zu Produktauswahl, Passform, Verwendung und Wartung von PSA-Artikeln.
      PPE Selection, Fit and Maintenance Tools
      Nach Marke einkaufen