Learn More
uvex Wasserfeste Phynomic WET Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex ProdukteBeschreibung
- Wasserabweisende Sicherheitshandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz im Freien
- Die atmungsaktive Beschichtung ist langlebig und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen und Reparaturen
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 8 |
| Modell | Vollhandhand-Handhandschuh |
| Norm EN 388 | 3131X. |
| Mehr anzeigen |