Learn More
Ansell HyFlex™ 11-800 Arbeitshandschuhe mit Beschichtung aus Nitrilschaum
Artikelnummer. p-144457 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12610762 6 12 Paare
11796394 7 12 Paare
11736414 9 12 Paare
11716723 10 12 Paare
12600762 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12610762 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11800060
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Beschichtung aus Nitrilschaum verbessert die Griffeigenschaften und ermöglicht Mitarbeitern die einfache Durchführung taktiler Aufgaben. Der Handschuh ist an der Basis des kleinen Fingers so zugeschnitten, dass er sich besser an die natürliche Form de
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit-Technologie für verbesserte Passform und angenehmeres Tragegefühl
  • Das neue Design bietet eine höhere Haltbarkeit als  frühere Rezepturen.
  • Die Schaumbeschichtung erhöht die Atmungsaktivität und sorgt so für Tragekomfort
  • Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
  • Verbesserte  Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX STANDARD 100
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH
Chemotherapeutic Rated No
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 6
Modell Knit Wrist
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reparaturen in der Automobilindustrie, Bedienen schwerer Geräte, Metallverarbeitung und Handhabung leichter Chemikalien
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Texturiert
Auskleidungsmaterial Nylon
Verpackungsart Polybeutel
Serie 11-800
Yarn Gauge 15
Länge (angloamerikanisch) 8.34 to 10.31 in.
Länge (metrisch) 212 to 262 mm
Produktlinie HyFlex