Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 schnittfeste Lycra™-Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung
Artikelnummer. p-7215062 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16639073 6 12 Paare
16649073 7 12 Paare
16659073 8 12 Paare
16669073 9 12 Paare
16679073 10 12 Paare
16689073 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16639073 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11725060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Handschuhe verbinden Komfort und Geschicklichkeit mit einem hohen Maß an Schnittfestigkeit für Anwendungen mit scharfen Gegenständen.
  • Ein  ausgewogenes Verhältnis von Komfort, Geschicklichkeit und sicherem Handling
  • Hohe Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Anwendungen mit Kontakt mit scharfen Teilen
  • Intercept™ ist eine spezielle Stricktechnologie, die technische, synthetische und natürliche Fasern zu Hochleistungsgarnen vermischt.
  • Lycra™ im Futter/Beschichtung sorgt für verbesserte Beweglichkeit und Passform.
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 6
Norm EN 388 4342B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Bau, Wartung und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-725
Yarn Gauge 15