Learn More
Ansell HyFlex™ 11-735 Handschuhe für mittlere Beanspruchung, 10 Gauge-Handschuhe mit Schnittschutz, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. p-6570069 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15569891 6 12 Paare
15579891 7 12 Paare
15589891 8 12 Paare
15599891 9 12 Paare
15549891 10 12 Paare
15559891 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15569891 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11735060
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die atmungsaktiven Handschuhe verfügen über eine Leistung gemäß Schnittschutzstufe C (ANSI A4) für maximale Schnittfestigkeit. Hergestellt aus Lycra, das weich und kühl auf der Haut ist und ganztägigen Tragekomfort bietet.
  • Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • EN Schnittschutzklasse 5 (ANSI Stufe 4)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X43C, EN 388:4543
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen und Bauteilen, Schneiden von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen und Wartung, allgemeine Wartung, Metallherstellung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-735 6 163842
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 3
Serie HyFlex™ 11-735
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 8,8 in.
Länge (metrisch) 22,4 cm