Learn More
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex ProdukteBeschreibung
- Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in öligen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von öligen Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen, Reparaturen und Metallverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 6 |
| Modell | Vollhandhand-Handhandschuh |
| Mehr anzeigen |