Learn More
uvex C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. p-7160277 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17290421 6 1 Paar
15307052 7 1 Stück
15317052 8 1 Stück
15327052 9 1 Stück
15387042 10 1 Stück
15397042 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17290421 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6049406
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Serie C500 von uvex setzt Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Komfort, Flexibilität, Tastgefühl und Wirtschaftlichkeit.Dieser Hightech-Sicherheitshandschuh kombiniert alle diese Eigenschaften mit dem höchsten Schnittschutz-Level, dem Level 5/C.Der uvex C500 Schaum eignet sich besonders für trockene oder leicht feuchte Arbeitsbedingungen.
  • Die Bamboo Twinflex™ Technologie gewährleistet hohe Schnittfestigkeit, Abriebfestigkeit und Anwenderkomfort
  • HPE- (Hochleistungs-Elastomer) und SoftGrip-Schaumstoffbeschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
  • Die Softgrip-Schaumstoffbeschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Umgebungen
  • Geeignet für Kontaktwärme bis 100 °C, gemäß EN 407
  • Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Die Climazone-Technologie eliminiert effektiv überschüssige Wärme und Feuchtigkeit und verhindert so übermäßige Schweißbildung
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407: Kontaktwärme Stufe 1
Anwendungen Industrie
Coating Material HPE
Farbe Grün, Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material HPPE, Polyamid, Bambus
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Temperature (Metric) Max 100 °C
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Bauwesen, Glasarbeiten, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C500-Schaumstoff
Yarn Gauge 15