Learn More
Skytec Saphir Nano Arbeitshandschuhe
Artikelnummer. p-7250638 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17871664 Größe 6,X-Small, Extraklein 10 Paare
17811684 7 Small, Klein 10 Paare
17861664 8,Medium, Mittel 10 Paare
17801674 9, Large, Groß 10 Paare
17801654 10,X- Groß, Extragroß 10 Paare
17811674 11,2X-Large, 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17871664 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00033FB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als dünnste Option auf dem Markt mit hoher Schnittfestigkeit (Stufe D) ist Saphir Nano Arbeitshandschuhe bieten ein hervorragendes Tastgefühl für die Ausführung extrem präziser Arbeiten. Dank der PU-beschichteten Handfläche fühlt es sich an wie eine zweite Haut – besser als je zuvor.
  • Mittlere bis hohe Schnittfestigkeit: Stufe D (EN 388:2016)
  • Das nahtlose Futter aus 21-Gauge-Material bietet ein beispielloses Maß an Fingerspitzengefühl für präzise Aufgaben.
  • Die strapazierfähige Polyurethan-Handflächenbeschichtung gewährleistet einen guten Schutz vor Abrieb.
  • Die verstärkte Daumenmulde erhöht die Haltbarkeit.
  • Touchscreen-Funktionen zur Nutzung mit Bildschirmgeräten
  • Design für Bewegungsfreiheit und Komfort bei langem Tragen
  • Atmungsaktiver Handrücken zur Reduzierung von Schweißbildung
  • Nahtloses Strickmaterial verhindert Hautirritationen
  • Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Schneiden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Nylon, Stahlfaser, Polyurethan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe Größe 6,X-Small, Extraklein
Norm EN 388 3X42D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnittschutz
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon Stahl
Auskleidung Gefüttert
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Daumenform Gerade
Yarn Gauge 21 G
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm