Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethanbeschichtete Polyesterhandschuhe
Artikelnummer. p-7162807 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16317721 6 12 Paare
16327721 7 12 Paare
16337721 8 12 Paare
16347721 9 12 Paare
16357721 10 12 Paare
16367721 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16317721 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 48125060
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit sowie verbesserte Griffigkeit.
  • Abriebfestigkeitsklasse EN 4
  • Reißfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit für höhere Produktivität
  • Zeigt schnell Schmutzverunreinigungen
  • Nahtlose Konstruktion für Komfort und mehr Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Zertifizierungen/Konformität (Europa) En 420:2003 + A1:2009; Kategorie II; REACH-konform
Chemotherapeutic Rated No
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Polyester
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, allgemeine Handhabung und Verpackung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Smooth
Auskleidungsmaterial Polyester
Serie 48-125
Yarn Gauge 15
Länge (angloamerikanisch) 8.46 to 10.63 in.
Länge (metrisch) 215 to 270 mm
Produktlinie EDGE