Learn More
uvex C300 Wet Cut Schutzhandschuhe
Artikelnummer. p-9625001 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15397082 8 1 Stück
15367082 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15397082 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6054208
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die C300 Handschuhe bieten mechanische Abriebfestigkeit mit einer innovativen, weichen und griffigen Beschichtung. Die Bamboo TwinFlex™ Technologie gewährleistet einen hohen Schnittschutz.
  • Die weiche, griffige Beschichtung sorgt für mechanische Abriebfestigkeit bei nassen Anwendungen
  • Die Bamboo TwinFlex™ Technologie bietet eine hohe Schnittfestigkeit
  • Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
Coating Material HPE
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material HPPE, Polyamid, Bambusviskose
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 4X42C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Montage, Wartung, Metallbearbeitung, Versand/Logistik, Sortierung, Glasverarbeitung und Blechbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Modell C300 Wet