Learn More
uvex C300 Wet Plus Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. p-7230484 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17240441 7 10 Paare
17250441 8 10 Paare
17260441 9 10 Paare
17270441 10 10 Paare
17280441 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17240441 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6054607
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Bamboo TwinFlex™-Technologie bietet den Schnittschutzgrad C sowie eine verbesserte Griffkeit durch die SoftGrip-Schaumstoffbeschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen.
  • Softgrip-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen für eine hohe Abriebfestigkeit
  • Die Bamboo Twinflex™-Technologie bietet den Schnittschutzgrad C
  • Climazone™ gewährleistet höchsten Tragekomfort
  • Verbesserte Griffigkeit in nassen und öligen Bereichen
  • Frei von Schadstoffen gemäß Öko-Tex™ Standard 100
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Beständig gegen Öl und Benzin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material HPE
Farbe Grau, Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Bambus, HPPE, Polyamid
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Wartung, Metallbearbeitung und Präzisionsmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C300 Wet Plus