Learn More
Uvex™ C500 Wet Plus Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. p-7160279 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15357052 7 1 Stück
15377052 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357052 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6049607
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Nassbereiche und ölige Arbeitsbedingungen.
  • Die Verwendung von Bamboo TwinFlex® Die Technologie gewährleistet eine hohe Schnittfestigkeit, eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und einen hervorragenden Tragekomfort.
  • Der innovative SoftGrip Die Beschichtung garantiert hervorragende Fingerfertigkeit, Flexibilität und sicheren Halt.
  • Der uvex Das Modell C500 wet plus ist gemäß EN 407 für Kontaktwärme bis 100 °C zertifiziert.°C
  • Sehr hoher Schnittschutz (Schnittklasse 5)
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X)
    Beschichteter Bereich Handrücken teilweise beschichtet
    Coating Material HPE
    Farbe Limettengrün, Anthrazit
    Hand Beidseitig tragbar
    Latex Free Ja
    Material HPPE, Polyamid
    Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
    Größe 7
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Glasindustrie, Wartung/Instandhaltung, Metallindustrie, Montagearbeiten und Transportindustrie
    Art der Handschuhstulpe Strick
    Modell C500 WET PLUS