Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industriestrickhandschuhe
Artikelnummer. p-5165054 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15496160 6 12 Paare
15416170 7 12 Paare
15426170 8 12 Paare
15436170 9 12 Paare
15466170 10 12 Paare
15476170 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15496160 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11318060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichte, industrietaugliche Strickhandschuhe bieten Tragekomfort wie mit bloßen Händen und sind mit Touchscreens kompatibel.
  • Industrielle Sicherheitshandschuhe zeichnen sich durch ein ultraleichtes 18-Gauge-Design aus, das eine hohe Fingerfertigkeit und Touchscreen-Kompatibilität gewährleistet.
  • Silikonfrei, um eine mögliche Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Lackieren zu verhindern.
  • Dyneema™ Die Diamond Technology-Faser trägt zur Erreichung der EN-Norm bei. ISO Schnittschutz gemäß B/ANSI A2.
  • Spandex™ Verstärkungen an Handfläche und Knöcheln sorgen für eine angenehme, gepolsterte Passform.
  • Oeko-Tex™ Die Zertifizierung gewährleistet, dass die Handschuhe frei von Schadstoffen sind.
  • Empfohlen für die Teilehandhabung, Montage, Inspektion und Wartung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Beschichteter Bereich Unbeschichtet
Bauweise Strick
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Inspektion, Automobilindustrie, Maschinenbau, Instandhaltung
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-318 6 115062
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm