Learn More
Ansell HyFlex™ 11-541 Leichte, schnittfeste Handschuhe, Handfläche mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie beschichtet
Artikelnummer. p-6579014 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16009631 6 12 Paare
16059891 7 12 Paare
16069891 8 12 Paare
16019631 9 12 Paare
16079891 10 12 Paare
16029631 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16009631 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11541060
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schnittschutzhandschuhe bieten Komfort, Flexibilität und ein ultraleichtes Design. Die verbesserte Abriebfestigkeit und Griffsicherheit sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Branchen.
  • Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
  • Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
  • Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
  • Tauchbeschichtung der Handfläche und Formulierung mit FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
  • Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • Gestrickte Handgelenkmanschette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Strick
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Aramidfaser, Nylon, Spandex, Edelstahlwolle, Nitrilschaum
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X21D, EN 388:4421
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen und Komponenten, Handhabung von scharfkantigen Metall-Kleinteilen, leichte Stanzarbeiten, Wartung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Nylon, Spandex, Edelstahl
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-541 6
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Serie HyFlex™ 11-541
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 7,7 in.
Länge (metrisch) 19,6 cm