Kältebeständige Handschuhe
Handschuhe zum Schutz vor verschiedenen Kältetemperaturen bei Arbeiten im Freien, in Gefrier-/Kühlschränken oder Tiefkühllagern (geeignet für den Umgang mit Trockeneis, Flüssigstickstoff oder Flüssigsauerstoff). Einzelheiten zur Einhaltung der Vorschriften sind auf der Ebene der einzelnen Produkte zu finden.
Nützliche Links
Jetzt sparen - Exklusive Angebote
Artikelnummer 7219195
Artikelnummer 7219189
Artikelnummer 7160283
Artikelnummer 11716683
Artikelnummer 8319005
Artikelnummer 143867
Artikelnummer 7219199
Artikelnummer 7219196
Artikelnummer 7219193
Artikelnummer 8005338
Artikelnummer 7219185
Artikelnummer 7215005
Muss man haben
Artikelnummer 7219197
Artikelnummer 7146541
Artikelnummer 9618005
Artikelnummer 7230497
Artikelnummer 15706002
Artikelnummer 7219191
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Artikelnummer 17216701
Artikelnummer 15807111
Artikelnummer 13234094
Häufig gestellte Fragen
Das beste Material für kältebeständige Handschuhe hängt von den spezifischen Anforderungen ab, einschließlich des Kältegrads, der Umgebung und der Aktivitäten, die Sie ausführen werden. Hier sind einige häufig verwendete Materialien für kältebeständige Handschuhe und ihre wichtigsten Eigenschaften:
- Isolierende Futter (Thinsulate, Fleece, Wolle)
- Thinsulate ist bekannt für sein hohes Wärme-zu-Dicke-Verhältnis, wodurch die Handschuhe weniger sperrig sind und gleichzeitig eine hervorragende Isolierung bieten.
- Fleece ist weich, bequem und bietet eine gute Isolierung sowie feuchtigkeitsableitende Eigenschaften.
- Wolle ist eine natürliche Faser, die auch im nassen Zustand eine hervorragende Isolierung bietet und atmungsaktiv ist.
- Leder (Rindsleder, Hirschleder, Ziegenleder)
Langlebig, bietet guten Abriebschutz und mäßigen Wärmeschutz. Wird oft mit einem isolierenden Futter für zusätzliche Wärme verwendet. Am besten für allgemeine Outdoor-Arbeiten, Bauarbeiten und Aktivitäten, die Langlebigkeit erfordern.
- Synthetisches Leder
Bietet ähnliche Vorteile wie natürliches Leder, kann aber in nassen Bedingungen flexibler und haltbarer sein. Am besten für Aufgaben, die Geschicklichkeit und Haltbarkeit in nassen oder mäßig kalten Bedingungen erfordern.
- Neopren
Ausgezeichnete Isolierung, wasserdicht, flexibel und chemikalienbeständig. Bietet guten Schutz in nassen und kalten Umgebungen. Am besten für das Angeln, den Umgang mit nassen Materialien oder das Arbeiten in kalten, feuchten Bedingungen.
- Nitrilbeschichtete Handschuhe
Bietet eine wasserdichte Barriere mit guter Flexibilität und mäßigem Wärmeschutz, wenn sie mit einem isolierenden Futter kombiniert werden. Am besten für Aufgaben, die Geschicklichkeit in kalten und nassen Bedingungen erfordern.
- PVC (Polyvinylchlorid)
Wasserdicht, bietet gute Isolierung und Flexibilität. Geeignet für nasse und extrem kalte Umgebungen. Am besten für den Umgang mit Eis und Schnee oder das Arbeiten in nassen, kalten Bedingungen.
Für Temperaturen so extrem wie -196°C, wie beim Umgang mit flüssigem Stickstoff, sind spezielle kryogene Handschuhe erforderlich. Diese Handschuhe sind darauf ausgelegt, Schutz gegen extrem niedrige Temperaturen zu bieten und Erfrierungen oder Kälteverbrennungen zu verhindern. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Materialien, auf die Sie bei kryogenen Handschuhen für solche Bedingungen achten sollten:
- Mehrere Schichten Isolierung
Materialien umfassen oft Schichten aus Neopren, Thinsulate oder anderen fortschrittlichen Isolationsmaterialien. Mehrere Schichten fangen Luft ein und bieten eine überlegene Wärmeisolierung.
- Wasserdichte und chemikalienbeständige Außenschicht
Typischerweise aus Materialien wie Neopren oder speziell behandelten Stoffen hergestellt. Schützt vor Verschüttungen von flüssigem Stickstoff und anderen kryogenen Flüssigkeiten.
- Flexibel und geschmeidig
Trotz der mehreren Schichten sollten die Handschuhe ein gewisses Maß an Flexibilität und Geschicklichkeit ermöglichen, um Werkzeuge und Materialien sicher zu handhaben.
- Verlängerte Manschetten
Längere Manschetten bieten zusätzlichen Schutz für die Handgelenke und Unterarme und verhindern die Exposition gegenüber kryogenen Flüssigkeiten.
- Zertifizierung und Standards
Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe die relevanten Sicherheitsstandards und Zertifizierungen für kryogenen Schutz erfüllen, wie beispielsweise die von ASTM (American Society for Testing and Materials) oder EN (Europäische Normen) festgelegten.
Bei der Auswahl von kältebeständigen Handschuhen ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie Ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen und einen ausreichenden Schutz bieten. Hier sind fünf wichtige Dinge, die Sie beachten sollten:
1. Temperaturbereich
Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe für den spezifischen Temperaturbereich ausgelegt sind, dem Sie ausgesetzt sein werden. Suchen Sie nach Handschuhen mit geeigneten Isolationsmaterialien und Wärmeschutzwerten, die für die kältesten Bedingungen geeignet sind, denen Sie begegnen werden.
2. Wasserdichtigkeit
Schützt Ihre Hände vor Feuchtigkeit, die schnell zu kältebedingten Verletzungen führen kann. Wählen Sie Handschuhe aus wasserdichten Materialien oder solche mit wasserdichten Membranen, wenn Sie in nassen oder verschneiten Bedingungen arbeiten werden.
3. Fingerfertigkeit und Passform
Stellt sicher, dass Sie Aufgaben effizient ausführen können, ohne die Handschuhe auszuziehen. Suchen Sie nach Handschuhen, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Wärme und Fingerfertigkeit bieten. Stellen Sie sicher, dass sie gut passen und eine bequeme Bewegung und Griff ermöglichen.
4. Haltbarkeit und Abriebfestigkeit
Verlängert die Lebensdauer der Handschuhe und schützt Ihre Hände vor mechanischen Gefahren. Wählen Sie Handschuhe aus langlebigen Materialien wie Leder, synthetischem Leder oder verstärkten Stoffen, wenn Sie raue oder abrasive Materialien handhaben werden.
5. Spezifischer Anwendungsfall
Verschiedene Aktivitäten und Umgebungen erfordern unterschiedliche Arten von Handschuhen. Wählen Sie Handschuhe, die für Ihre spezifische Tätigkeit entwickelt wurden, sei es industrielle Arbeit, Outdoor-Sportarten oder der Umgang mit kryogenen Materialien. Spezialisierte Handschuhe bieten Funktionen, die auf diese Aufgaben zugeschnitten sind, wie verbesserte Griffigkeit, Aufprallschutz oder chemische Beständigkeit.