Learn More
Ansell™ Polar Grip™ Strapazierfähige Handschuhe der Serie 23-700 aus PVC, orange fluoreszierend
Shop All Ansell ProductsDescription
- Isolierter Winterhandschuh
- Stärker als Leder, wasserabweisend, beständig gegen Salze und Chemikalien
- Hält die Hände sehr warm.
- Die Polyurethanschaum-Isolierung sorgt für zusätzliche Wärme und guten Komfort.
- Die PVC-Beschichtung mit rauer Oberfläche bietet eine unschlagbare Griffleistung auf nassen und rutschigen Oberflächen.
Specifications
Specifications
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Fluoreszierendes Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Hochleistungshandschuhe |
| Größe | 10 |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Show More |