Learn More
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo Gloves - Elbow Length
Artikelnummer. p-7219199 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15323204 Mittel 1 Paar
15499509 Groß 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15323204 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189564
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
  • Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
  • Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ellenbogenlänge
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Größe Mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm