Learn More
uvex Unilite Thermo Plus Cut C Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. p-7230497 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17230461 7 10 Paare
17240461 8 10 Paare
17250461 9 10 Paare
17260461 10 10 Paare
17270461 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17230461 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6059107
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Winterschutzhandschuhe bieten Schutz vor thermischen Risiken mit den Schnittschutzgrad C. Die Polymerbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Winterschutzhandschuhe verbinden Wärmeschutz mit einem Schnittschutz der Stufe C
  • Die robuste Polymerbeschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Die Acryl-Auskleidung bietet Isolierung bei direktem Kontakt mit kalten Gegenständen.
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Zweilagige Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 511: 02X
Anwendungen Industrie
Coating Material Polymer
Farbe Grün, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid, Glas
Produkttyp Kältebeständige Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 3X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb, Metallarbeiten und Kühlung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C