Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Artikelnummer. p-7146541 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15894982 8 6 Paare
15804992 9 6 Paare
15814992 10 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15894982 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 80409080
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit für optimalen Tragekomfort
  • Nahtloses Nylonfutter, Gauge 13.
  • Rohe Nitrilbeschichtung
  • Vollständig eingetaucht.
  • Feine und dehnbare Stiche für einen ausgezeichneten Komfort.
  • Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
  • Hervorragende Abriebfestigkeit.
  • Mit einer Schicht überzogen, die gegen den Schmutz von Teilen beständig ist, die sie berühren müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated Nein
Klassifikation Kategorie II
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich vollständig beschichtet
Bauweise Strick
Stulpenmaterial Nitril
Schnittstil Nummer
Beschreibung Handschuh für alle Arten von Arbeiten und unterschiedliche Handhabung in schwierigen thermischen Bedingungen
Coating Material Nitrilkautschuk, Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 1
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Rau
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Acryl, Polyester, Polyamid, Polyurethan, Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanische Schutzhandschuhe (mittlere Beanspruchung)
Größe 8
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 2.65 mm
Fingerhandschuh Vollständiger Fingersatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Acryl, Polyester
Auskleidung Strickfutter
Modell 80-409
Verpackungsart 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 2
Abmessungen (L x B) 255 mm x 111 mm
Länge (angloamerikanisch) 255 mm
Breite (metrisch) 111 mm
Gewicht (metrisch) 59 g