Learn More
Ansell™ Powerflex™ Schwere blaue und hellgelbe Handschuhe der Serie 80-400 aus Naturlatex
Artikelnummer. p-8005331 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11776673 10 12 Paare
11796673 7 12 Paare
11706683 8 12 Paare
11786673 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11776673 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 80400100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Isolierung gegen kalte Bedingungen sowie hoher Komfort und bessere Griffigkeit. Die Kombination von Acryl-Futter mit Thermo-Frotteeschlaufen und natürlich isolierender Latex-Beschichtung sorgt für eine hervorragende Isolierung gegen Kälte.
  • Bietet Tragekomfort und Schutz bei Temperaturen bis zu -30 °C bei kurzem oder intermittierendem Kontakt.
  • Farbiges Acryl-Futter mit Frotteeschlaufen 
  • Das leuchtend gelbe Futter sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet so zusätzliche Sicherheit.
  • Isolierende Beschichtung aus Naturlatex
  • Gestrickter Aufbau
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE III,-EN 388: X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511: 020, ANSI
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Latex
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 10
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 250 °C
Temperature (Metric) Max 250 °C
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl
Auskleidung Terry Loop
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paare
Beständig gegen Griff-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit
Serie 80-400