Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Pinke, wasserdichte, ellenbogenlange Kryogenik-Handschuhe
Descrizione
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
- Cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
- Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
- State-of-the art materials and multi-layered construction allow for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
- High performance, thermal lining wicks moisture away from hands to maintain comfort over extended periods of wear
- Ideal for applications where function is important and safety is critical
- Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Specifica
Specifica
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Beschreibung | Ellenbogenlänge |
| Farbe | Rosa |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Gewebe |
| Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
| Größe | Mittel |
| Norm EN 388 | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?