Learn More
uvex Unilite Thermo Plus Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. p-9618005 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17280461 7 10 Paare
15377132 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17280461 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6059207
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das zweilagige Materialgemisch aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und verbesserten Tragekomfort. Die Polymerbeschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Handschuhe aus einem zweilagigen Materialgemisch aus Acryl und Schurwolle
  • Die Polymerbeschichtung an den Handflächen bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Die Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Bieten thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 511: 010
Anwendungen Industrie
Coating Material Polymer
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Kältebeständige Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 3131X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb und Kühlung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl, Wolle
Serie Unilite Thermo Plus