Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
107.00 CHF - 728.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10498782
|
Lenz Laborglasintrumente
03304270 |
1 l | 131 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10473681
|
Lenz Laborglasintrumente
03304173 |
2 l | 166 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23 |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10179550
|
Lenz Laborglasintrumente
03305482 |
5 l | 223 mm | Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32 |
306.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10040321
|
Lenz Laborglasintrumente
03304488 |
10 l | 279 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32 |
728.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10264431
|
Lenz Laborglasintrumente
03304476 |
3 l | 185 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32 |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10274191
|
Lenz Laborglasintrumente
03304176 |
3 l | 185 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23 |
293.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10395921
|
Lenz Laborglasintrumente
03304485 |
6 l | 236 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32 |
442.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10438212
|
Lenz Laborglasintrumente
03304179 |
4 l | 207 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23 |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10449172
|
Lenz Laborglasintrumente
03304482 |
5 l | 223 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32 |
433.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10738271
|
Lenz Laborglasintrumente
03304185 |
6 l | 236 mm | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23 |
424.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Reaktionskolben nach DIN 12392
- Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas |