missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03304185

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10738271

  • 424.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 28-07-2025
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Reaktionskolben nach DIN 12392
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Specifications

Specifications

6 l
Duran Glas
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23
236 mm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen > 6000 mL

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.