Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen
Artikelnummer. 10395921
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Außendurchmesser (metrisch):
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard-Konusverbindung:
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32
Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10395921
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03304485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Reaktionskolben nach DIN 12392
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 236 mm