Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen Artikelnummer.: 10264431
Verfügbar ab: 10-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 CHF
    251.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 23.33 CHF
    8% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen
Artikelnummer. 10264431
3 l, 185 mm, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Außendurchmesser (metrisch):
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard-Konusverbindung:
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32
Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10264431
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03304476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 CHF
    251.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 23.33 CHF
    8% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Reaktionskolben nach DIN 12392
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 185 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen >