Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Außendurchmesser (metrisch):
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard-Konusverbindung:
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 14/23
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26
Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 29/32
Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reaktionskolben nach DIN 12392
- Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 131 mm |