Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03305482
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10179550
  • 306.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Reaktionskolben nach DIN 12392
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Duran Glas
Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
223 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei parallelen Seitenhälsen > 5000 ml