Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Diese Kühler-Schlauchsets umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
26.40 CHF - 1687.50 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15176445
|
Thermo Scientific™
611000000012 |
0,5 Zoll | Merlin™ Kühler mit PD1- oder PD2-Pumpe | 1/2 Zoll NPT | Flexible Schläuche mit 1/2 in. ID, 25 ft. Schlauchisolierung und Schlauchklemme |
428.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17108165
|
Thermo Scientific™
611000000107 |
10 m Schlauchset | ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen | 3/4 in. NPT | 10 m (32,8 Fuß) langer Polygeflechtschlauch mit 5/8 Zoll ID, wird mit 3/4 Zoll-Schlauchtüllen, Isolierung und Klemmen geliefert |
506.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11957514
|
Thermo Scientific™
611000000100 |
50 ft.-Standardpaket für Temperaturschlauchleitungen | ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | 1/2 Zoll NPT | Polygeflechtschlauch mit 5/8 in. ID, wird mit 1/2 in.-Schlauchtüllen, Isolierung und Klemmen geliefert |
452.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10430463
|
Thermo Scientific™
3330293 |
Schläuche, Isolierung | ThermoTemp, Polar, VersaCool | 6 mm ID pro Meter | Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 1,0 m |
603.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10505872
|
Thermo Scientific™
3330578 |
Schläuche, Isolierung | ThermoTemp, polar | 6 mm ID pro Meter | Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 1,0 m |
1412.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10771993
|
Thermo Scientific™
3330579 |
Schläuche, Isolierung | ThermoTemp, polar | 6 mm ID pro Meter | Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 1,5 m |
1687.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10719181
|
Thermo Scientific™
3330292 |
Schläuche, Isolierung | ThermoTemp, Polar, VersaCool | 6 mm ID pro Meter | Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 0,5 m |
508.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10111031
|
Thermo Scientific™
3330294 |
Schläuche, Isolierung | ThermoTemp, Polar, VersaCool | 6 mm ID pro Meter | Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 1,5 m |
766.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10258621
|
Thermo Scientific™
0820172 |
Schlauch, Perbunan | ThermoTemp, polar | 8 mm ID pro Meter | PERBUNAN Schläuche, 8 mm ID, kundenspezifische Länge |
59.80 CHF
1 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15865038
|
Thermo Scientific™
598000000011 |
Schlauchanschlüsse | ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | 1/2 auf 3/8 Zoll NPT | Zwei Messingschlauchanschlüsse 1/2 Zoll MPT auf 3/8 Zoll ID |
120.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15269633
|
Thermo Scientific™
0012560 |
Kopplung | VersaCool | Gehäuse M16 | 1 je M16- bis M16-Kupplung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen