Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Diese Kühler-Schlauchsets umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Marke: Thermo Scientific™ 0820172
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Spezifikation
Schlauch, Perbunan | |
-40°bis +100 °C | |
PERBUNAN Schläuche, 8 mm ID, kundenspezifische Länge |
ThermoTemp, polar | |
Schläuche | |
8 mm ID pro Meter |