Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Diese Kühler-Schlauchsets umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Marke: Thermo Scientific™ 3330578
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Spezifikation
Schläuche, Isolierung | |
-90°bis +105 °C | |
Isolierte, flexible SS-Schläuche mit M16x1-Gewindeanschlüssen, Länge 1,0 m |
ThermoTemp, polar | |
Schläuche | |
6 mm ID pro Meter |