Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Diese Kühler-Schlauchsets umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Marke: Thermo Scientific™ 598000000011
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Spezifikation
Schlauchanschlüsse | |
Anschlüsse | |
1/2 auf 3/8 Zoll NPT |
ThermoFlex™ 900 bis 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | |
Zwei Messingschlauchanschlüsse 1/2 Zoll MPT auf 3/8 Zoll ID |