Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen |
| Typ | Schlauchkit |
| Enthält | 10 m (32,8 Fuß) langer Polygeflechtschlauch mit 5/8 Zoll ID, wird mit 3/4 Zoll-Schlauchtüllen, Isolierung und Klemmen geliefert |
| Material | Polybraid |
| Größe | 3/4 in. NPT |