Learn More
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör
Diese Kühler-Schlauchsets umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Marke: Thermo Scientific™ 0012560
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kühler-Schlauchsets und Zubehör umfassen flexible Schläuche, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen.
Eigenschaften:
- Mit flexiblen Schläuchen, Schlauchisolierung und Schlauchklemmen
Spezifikation
Kopplung | |
-90 °C° bis +105 °C° | |
1 je M16- bis M16-Kupplung |
VersaCool | |
Kupplung | |
Gehäuse M16 |