Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
27.10 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen |
Flaschenhalstyp | Mittel |
Schliffverbindung | 24/29 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10899410
|
Quickfit
FR100/3M |
100 ml | 145 mm |
44.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12578895
|
Quickfit
FR250/3M |
250 ml | 165 mm |
51.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12429016
|
Quickfit
FR500/3U |
500 ml | 205 mm |
27.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12529825
|
Quickfit
FR50/3M |
50 ml | 130 mm |
95.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11318054
|
Quickfit
FR500/3M |
500 ml | 180 mm |
54.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15597850
|
Quickfit
FR150/3M |
150 mL | 150 mm |
233.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15547860
|
Quickfit
FR1L/3UM |
1000 mL | 205 mm |
201.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Mit einem längeren Hals als standardmäßige Quickfit™ Kolben
- Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen | |
Mittel | |
24/29 |