Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke:  Quickfit FR250/3M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12578895
  • 51.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Entspricht BS 2735
  • Mit einem längeren Hals als standardmäßige Quickfit™ Kolben
  • Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
Mittel
Borosilikatglas
165 mm
24/29
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 250 ml