Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Höhe (metrisch):
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
205 mm
205 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
5 Stück
6 Stück
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Mit einem längeren Hals als standardmäßige Quickfit™ Kolben
- Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Flaschenhalstyp | Mittel |
| Schliffverbindung | 24/29 |
| Bodenform | Rund |