Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke: Quickfit FR500/3U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Mit einem längeren Hals als standardmäßige Quickfit™ Kolben
- Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
Spezifikation
500 ml | |
Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen | |
Mittel |
Borosilikatglas | |
205 mm | |
24/29 |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:500mL; Höhe:205mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur