Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke:  Quickfit FR1L/3UM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15547860
  • 201.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Entspricht BS 2735
  • Mit einem längeren Hals als standardmäßige Quickfit™ Kolben
  • Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Nützlich zur Reduzierung von Problemen im Zusammenhang mit Schaumbildung und Spritzen
Mittel
Borosilikatglas
205 mm
24/29
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml