Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung
Zur Justierung und Bedruckung.
47.95 CHF - 332.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Justierung und Bedruckung.; Mischen von mehreren Komponenten |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15211719
|
DWK Life Sciences
213932405 |
100 mL |
47.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15221719
|
DWK Life Sciences
213933607 |
250 mL |
124.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15231719
|
DWK Life Sciences
213934406 |
500 mL |
216.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15201719
|
DWK Life Sciences
213931709 |
50 mL |
332.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894498
|
DWK Life Sciences
213931409 |
25 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10420113
|
DWK Life Sciences
213935402 |
1000 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder ohne Fuß haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Zur Komplettierung wird ein Kunststoff-Fuß benötigt.- Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung)
- Hohe Form, mit Ausguss und flachem Boden
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung zur Vermeidung von Keilfehler
- Zur Komplettierung wird ein separater Kunststoff-Fuß benötigt.
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Zur Justierung und Bedruckung.; Mischen von mehreren Komponenten | |
ja |