Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung
Zur Justierung und Bedruckung.
Marke: DWK Life Sciences 213935402
Additional Details : Gewicht : 0.43000kg
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder ohne Fuß haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Zur Komplettierung wird ein Kunststoff-Fuß benötigt.- Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung)
- Hohe Form, mit Ausguss und flachem Boden
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung zur Vermeidung von Keilfehler
- Zur Komplettierung wird ein separater Kunststoff-Fuß benötigt.
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Zur Justierung und Bedruckung.; Mischen von mehreren Komponenten | |
ja |
1000 mL | |
10/Pk. |