Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung
Zur Justierung und Bedruckung.
Marke: DWK Life Sciences 213931709
315.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder ohne Fuß haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Zur Komplettierung wird ein Kunststoff-Fuß benötigt.- Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung)
- Hohe Form, mit Ausguss und flachem Boden
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung zur Vermeidung von Keilfehler
- Zur Komplettierung wird ein separater Kunststoff-Fuß benötigt.
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Zum Einstellen und Drucken; Mischen mehrerer Komponenten | |
ja |
50 mL | |
50/Packung |