Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung Artikelnummer.: 15231719
Verfügbar ab: 16-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung
Artikelnummer. 15231719 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
500 mL, 10 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15231719
Marke: DWK Life Sciences 213934406
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Justierung und Bedruckung.
DURAN™ Messzylinder ohne Fuß haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Zur Komplettierung wird ein Kunststoff-Fuß benötigt.
  • Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung)
  • Hohe Form, mit Ausguss und flachem Boden
  • Gleichmäßige Wandstärkenverteilung zur Vermeidung von Keilfehler
  • Zur Komplettierung wird ein separater Kunststoff-Fuß benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einstellen und Drucken; Mischen mehrerer Komponenten
Enthält 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung >