Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, ohne Fuß, hohe Form, mit Ausguss, flacher Boden, ohne Graduierung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder ohne Fuß haben über den ganzen Messbereich eine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, sodass Keilfehler vermieden werden. Zur Komplettierung wird ein Kunststoff-Fuß benötigt.
- Glasartikel unkalibriert (ohne Graduierung)
- Hohe Form, mit Ausguss und flachem Boden
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung zur Vermeidung von Keilfehler
- Zur Komplettierung wird ein separater Kunststoff-Fuß benötigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einstellen und Drucken; Mischen mehrerer Komponenten |
| Enthält | 20/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |