Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
Sterile Einwegflaschen mit Graduierung
781.00 CHF - 1915.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Orange |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17790688
![]() |
Corning™
11651 |
150 ml | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
1770.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15333068
![]() ![]() |
Corning™
11650 |
150 ml | Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
1915.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15343078
![]() ![]() |
Corning™
11655 |
250 ml | Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
1430.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15792156
![]() ![]() |
Corning™
11656 |
250 ml | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
1340.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17700698
![]() |
Corning™
11666 |
500 ml | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
867.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15303088
![]() ![]() |
Corning™
11665 |
500 ml | Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
781.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15625649
![]() ![]() |
Corning™
11681 |
1000 ml | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
867.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15313138
![]() ![]() |
Corning™
11680 |
1000 ml | Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
912.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Doppelt verpackt
- Schraubgewinde
- Mit Tauchrohr
- Männlicher Luer-Lock-Schlauch
- 0,2-μm-MLL/FLL-Filter
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
Ja | |
Media Storage Bottle | |
45 mm |
1/Packung | |
Orange | |
Ja | |
HDPE |