Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Corning Vorratsflaschen aus Polystyrol sind jetzt als geschlossene Systemlösungen erhältlich. Sie sind steril und werden einzeln doppelt verpackt und vormontiert geliefert. Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse. Ein Anschluss endet in einem 0,2 µm Filter, am anderen Anschluss befindet sich ein chemisch beständiger, heißsiegelfähiger, flexibler Schlauch, der in einen Luer-Lock-Stecker endet. Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für einen einfachen aseptischen Transfer bei Ihren Liquid-Handling-Verfahren.
- Aus optisch klarem Polystyrol hergestellt
- Steril gemäß SAL-Wert 10-6
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gut griffig |
| Enthält | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Mehr anzeigen |