Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
pulliDoppelt verpackt/li liSchraubgewinde/li liMit Tauchrohr/li liMännlicher Luer-Lock-Schlauch/li li0,2-μm-MLL/FLL-Filter/li/ul/p
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33,8 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gut griffig |
| Enthält | MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 4/Karton |
| Anzahl pro Packung | 4/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Mehr anzeigen |