Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Doppelt verpackt
- Schraubgewinde
- Mit Tauchrohr
- Männlicher Luer-Lock-Schlauch
- 0,2-μm-MLL/FLL-Filter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,90 oz. |
| Farbe | Clear |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den einfachen aseptischen Transfer von Liquid-Handling-Prozessen |
| Enthält | Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 4/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Mehr anzeigen |