Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15313138 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 15313138
Marke: Corning™ 11680
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Einwegflaschen mit Graduierung
pulliDoppelt verpackt/li liSchraubgewinde/li liMit Tauchrohr/li liMännlicher Luer-Lock-Schlauch/li li0,2-μm-MLL/FLL-Filter/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den einfachen aseptischen Transfer von Liquid-Handling-Prozessen
Enthält Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung Je
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Produkttyp Media Storage Bottle
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm