Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17700698 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 17700698
Marke: Corning™ 11666
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Einwegflaschen mit Graduierung
Corning Vorratsflaschen aus Polystyrol sind jetzt als geschlossene Systemlösungen erhältlich. Sie sind steril und werden einzeln doppelt verpackt und vormontiert geliefert. Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse. Ein Anschluss endet in einem 0,2 µm Filter, am anderen Anschluss befindet sich ein chemisch beständiger, heißsiegelfähiger, flexibler Schlauch, der in einen Luer-Lock-Stecker endet. Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für einen einfachen aseptischen Transfer bei Ihren Liquid-Handling-Verfahren.
  • Aus optisch klarem Polystyrol hergestellt
  • Steril gemäß SAL-Wert 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,7 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gut griffig
Enthält MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Produkttyp MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm